Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire SE-30 GC Permabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 723052.50
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10600922
  • 980.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2024
Spécification
0,25 mm
Colonne capillaire GC
SE-30 Permabond™
300°C à 320°C
50 m
1/boîte
G2
0,4 mm
GC
0,25 μm
SE-30 Permabond™