Learn More
Mélange de pesticides 10, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16380478 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Code produit. 16380478
Marque: SPEX Certiprep SPXPR10
Utilisez ces matériaux de référence certifiés biologiques pour une large gamme d’applications HPLC/GC/LC. Le mélange de pesticides 10 SPEX CertiPrep™ contenant 15 composés dans de l’acétonitrile est parfait pour le screening de pesticides, la sécurité alimentaire et les applications QuEChERS.
  • Mélange de pesticides 9 10 contenant 15 composés dans de l’acétonitrile
  • Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Garantie
1 an
Spécification
Nom chimique ou matériau Aldrin, DDE (p-p')
DDE (p-p')
DDD (o-p)
DDD (p-p')
DDE (o-p)
DDT (o-p')
DDT (p-p')
Conditionnement Ampoule en verre
Plage de pourcentage du dosage 98.4
99
99.7
99
99.5
99
99
98
97.7
99
99
98
89.4
99.5
99
Formule moléculaire C12H8Cl6
C2H2Cl2
C14H10Cl4
C14H10Cl4
C14H8Cl4
C14H9Cl5
C14H9Cl5
C12H8Cl6O
C12H8Cl6O
C12H8Cl6O
C12H8Cl6O
C10H15NO
C10Cl10O
C8H14N4OS
C10Cl12
Concentration 100 μg/mL
Quantité 1 ml
Poids de la formule 364.910 g/mol
96.943 g/mol
320.041 g/mol
320.041 g/mol
318.025 g/mol
354.486 g/mol
354.486 g/mol
380.909 g/mol
380.909 g/mol
380.9093 g/mol
380.909 g/mol
165.232 g/mol
490.636 g/mol
214.288 g/mol
545.543 g/mol