Learn More
Mélange de pesticides 2, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
- Mélange de pesticides 2 contenant 15 composés dans de l’acétonitrile
- Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Garantie
1 an
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azinphos-methyl Carbophenothion Coumaphos Ethoprophos (ethoprop) Dimethoate Dicrotoph |
| Conditionnement | Ampoule en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5 98.5 99.4 98.8 99.4 99.5 99.2 99.5 98.3 99.5 99.4 99.3 99.5 99.5 99.5 |
| Formule moléculaire | C10H12N3O3PS2 C11H16ClO2PS3 C14H16ClO5PS C8H19O2PS2 C5H12NO3PS2 C8H16NO5P C9H21O2PS3 C12H15N2O3PS C12H16N3O3PS C10H15OPS2 C10H19O6PS2 C11H12NO4PS2 C12H15ClNO4PS2 C6H11N2O4PS3 C17H21ClN2O2S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Quantité | 1 ml |
| Poids de la formule | 317.324 g/mol 342.865 g/mol 362.766 g/mol 242.339 g/mol 229.257 g/mol 237.190 g/mol 288.431 g/mol 298.298 g/mol 313.313 g/mol 246.329 g/mol 330.358 g/mol 317.321 g/mol 367.809 g/mol 302.331 g/mol 352.879 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pesticide Mix 2
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile