Learn More
Mélange de pesticides 3, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16300488 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Code produit. 16300488
Marque: SPEX Certiprep SPXPR3
Utilisez ces matériaux de référence certifiés biologiques pour une large gamme d’applications HPLC/GC/LC. Le mélange de pesticides 3 SPEX CertiPrep™ contenant 15 composés dans de l’acétonitrile est parfait pour le screening de pesticides, la sécurité alimentaire et les applications QuEChERS.
  • Mélange de pesticides 3 contenant 15 composés dans de l’acétonitrile
  • Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Garantie
1 an
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargite (omite)
Carbaryl
Myclobutanil (systhane)
Dimethomorph
Etoxazole
Spirodiclo
Conditionnement Ampoule en verre
Plage de pourcentage du dosage 97.4
99.9
98.6
98.4
98.9
99.5
99.6
99.5
99.5
98.5
99
96
98.9
99
99.4
Formule moléculaire C19H26O4S
C12H11NO2
C15H17ClN4
C21H22ClNO4
C21H23F2NO2
C21H24Cl2O4
C8H10ClN5O3S
C9H6F3N3O
C25H28O3
C7H17O2PS3
C2H8NO2PS
C11H15BrClO3PS
C7H14NO5P
C12H17O4PS2
C11H20N3O3PS
Concentration 100 μg/mL
Quantité 1 ml
Poids de la formule 350.472 g/mol
201.221 g/mol
288.775 g/mol
387.8567 g/mol
359.410 g/mol
411.319 g/mol
291.715 g/mol
229.159 g/mol
376.488 g/mol
260.377 g/mol
141.001328 g/mol
373.631 g/mol
223.1635 g/mol
320.3647 g/mol
305.334 g/m
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pesticide Mix 3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile