Learn More
Mélange de pesticides 5, SPEX CertiPrep™
Utilisez ces matériaux de référence certifiés biologiques pour une large gamme d’applications HPLC/GC/LC. Le mélange de pesticides 5 SPEX CertiPrep™ contenant 14 composés dans de l’acétonitrile est parfait pour le screening de pesticides, la sécurité alimentaire et les applications QuEChERS.
Marque: SPEX Certiprep SPXPR-5
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Mélange de pesticides 5 contenant 14 composés dans de l’acétonitrile
- Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Prestations de service
1 an
Spécification
Baygon (propoxur) Metalaxyl Methomyl Pymetrozine Pyraclostrobin Oxamyl Paclobutraz |
|
C11H15NO3 C15H21NO4 C5H10N2O2S C10H11N5O C19H18ClN3O4 C7H13N3O3S C15H20ClN3O C15H16Cl3N3O2 C14H8Cl2N4 C9H10Cl2N2O C9H10Cl2N2O2 C12H18N2O C19H21ClN2O C6H15O4PS2 |
|
209.242 g/mol 279.332 g/mol 162.210 g/mol 217.227 g/mol 387.817 g/mol 219.2614 g/mol 293.792 g/mol 376.6654 g/mol 303.146 g/mol 233.094 g/mol 249.094 g/mol 206.284 g/mol 328.836 g/mol 246.2847 g/mol |
|
1 mL |
98.2 99.5 99.5 99.9 99.9 99.5 98.6 99.2 99.5 99.5 99.5 99.5 98.4 98.8 |
|
100μg/mL | |
Ampoule en verre |