Learn More
Mélange de pesticides 6, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
- Mélange de pesticides 6 contenant 15 composés dans de l’acétonitrile
- Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Garantie
1 an
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenvalerate (sanmarton) Pyridaben Tau-fluvalinate Quinoxyfen Alachlor Prowl (pendimet |
| Conditionnement | Ampoule en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.1 99.5 95 99.7 99.2 99.4 99.5 99.5 98.4 99.4 97.5 99.5 98.9 99 99.5 |
| Formule moléculaire | C25H22ClNO3 C19H25ClN2OS C26H22ClF3N2O3 C15H8Cl2FNO C14H20ClNO2 C13H19N3O4 C18H19NO4 C10H12ClNO2 C17H13ClFN3O C22H23NO3 C9H7Cl3O3 C10H12N2O3S C15H22ClNO2 C6Cl5NO2 C9H8Cl3NO2S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Quantité | 1 ml |
| Poids de la formule | 419.900 g/mol 364.933 g/mol 502.913 g/mol 308.134 g/mol 269.767 g/mol 281.308 g/mol 313.348 g/mol 213.661 g/mol 329.756 g/mol 349.4229 g/mol 269.509 g/mol 240.279 g/mol 283.794 g/mol 295.335 g/mol 300.589 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Stock Organic Standard
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile