Learn More
Mélange de pesticides 9, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
- Mélange de pesticides 9 contenant 16 composés dans de l’acétonitrile
- Disponibles et vendus en ampoules de 1 ml fournies avec un flacon de transfert/stockage pré-étiqueté
Garantie
1 an
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Ampoule en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 97 97 99.5 99.5 96.7 94.2 97 99.5 98.1 98 98.4 98 99.5 99.5 98.6 99.4 |
| Formule moléculaire | C10H10Cl2O3 C16H12ClNO5 C10H11F3N2O C14H17Cl2NO2 C4H8Cl3O4P C13H22NO4PS C13H22NO5PS C8H15NOS C12H15NO4 C12H14N4O4S2 C24H32O4 C12H15NO3 C9H13ClN6 C7H12ClN5 C8H14ClN5 C6H10ClN5 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Quantité | 1 ml |
| Poids de la formule | 249.091 g/mol 333.723 g/mol 232.202 g/mol 302.196 g/mol 257.437 g/mol 319.357 g/mol 335.356 g/mol 173.276 g/mol 237.252 g/mol 342.394 g/mol 384.509 g/mol 221.252 g/mol 240.693 g/mol 201.657 g/mol 215.683 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Stock Organic Standard
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile, acetone