Learn More
Additif de pesticide TCLP sans isomères de chlordane, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Endrine | 72-20-8 | 2000μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 2000μg/ml |
| Heptachlore | 76-44-8 | 2000μg/ml |
| Époxyde d'heptachlore (isomère B) | 1024-57-3 | 2000μg/ml |
| Méthoxychlore | 72-43-5 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pesticide Spike without Chlordane Isomers |
| Note relative au nom | USEPA Methods 1311, 1312 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantité | 1 ml |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire