Learn More
IKA™ PETTE MacroKit
Le kit de pipettes IKA PETTE MacroKit couvre une gamme de volumes de 100 à 10 000 μl et est idéal pour les laboratoires qui travaillent avec des volumes en millilitres.
Marque: IKA™ 0010007641
617.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21904" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Le kit se compose de trois pipettes monocanal à volumes variables dans la gamme de macro-volume, avec un support gratuit qui peut accueillir jusqu’à trois pipettes et trois boîtes de cônes de pipettes. Cela en fait un kit de démarrage pratique pour les chercheurs.
- Caractéristiques :
- Pipettes mécaniques à coussin d’air fabriquées en Allemagne
- Étalonnage entièrement automatisé par robots
- Fonction de verrouillage du volume pour empêcher tout changement accidentel de volume
- Grand écran clairement visible
- Pipette ergonomique et légère à forces faibles de pipetage et d’éjection des cônes afin de réduire la déformation et la fatigue
- Construction robuste et durable grâce à des matériaux de qualité résistants aux UV et aux produits chimiques
- Entièrement autoclavables pour garantir la stérilité et la conformité aux normes de laboratoire strictes
- Facilité d’utilisation maximale grâce au démontage et au réglage de l’étalonnage sans outil pour la maintenance régulière
Spécification
Pipette à piston à déplacement d’air | |
Travail avec une gamme de volumes en millilitres | |
PETTE | |
Lot de pipettes | |
Travail avec une gamme de volumes en millilitres |
Autoclavable | |
1 | |
Stérile | |
100 à 10 000 μl | |
Trois pipettes monocanal à volumes variables dans la gamme de macro-volume, avec un support gratuit qui peut accueillir jusqu’à trois pipettes et trois boîtes à cônes de pipettes |