Learn More
Lovibond™ Colorimètre PFXi-995/P : Huiles de pétrole et cires
Spectrophotomètre automatique haute précision pour la mesure objective des couleurs
Marque: Lovibond™ 1379952
Description
Spectrophotomètres précis et très efficaces pour les échantillons optiquement transparents qui répondent à la demande de données couleur fiables et cohérentes pour un large éventail d’échantillons. La chambre cellulaire longue longueur de trajet permet également la mesure d’échantillons de lumière extrêmement non saturés et d’échelles de couleurs qui sont définies avec des longueurs de long trajet, y compris la couleur du Tintometer™ Lovibond RYBN et AOCS. Les instruments éliminent toute subjectivité impliquée dans le classement des couleurs, fournissant des lectures non biaisées qui ne sont pas affectées par l’opérateur ou l’environnement.
- Échelles de couleurs : Couleur SayBolt, Couleur ASTM, Couleur Pt-Co/Hazen/APHA, Couleur Gardner ASTM D1544, RYBN Lovibond, Unités IP, Valeurs CIE, Données spectrales
- Disponible avec la technologie RCMSI intégrée pour l’étalonnage à distance
- Mesure automatique et non subjective des couleurs
- Données conformes aux normes internationales
- Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
- Entretien facile avec une chambre d’échantillons amovible
- Possibilité de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
- Choix étendu et flexible d’échelles de couleurs
- Capacité sensorielle à distance
- Calcul et description de l’état hors teinte
- Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
- Norme de conformité, cellules et ampoule de rechange incluses
- Sortie conforme aux BPL, y compris la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
- Peut accueillir une large gamme de cellules et de tubes d’échantillons
- Une large gamme d’accessoires est disponible (par ex. imprimante thermique)
- La chambre d’échantillonnage de 6 po (153 mm) garantit la conformité aux normes AOCS, ISO et ASTM
- Appareil de chauffage intégré en option, jusqu’à 95°C
Compliance
Conforme aux normes AOCS, ISO et ASTM.
Spécification
Oui | |
RS232 | |
LCD rétroéclairé | |
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais | |
10 nm | |
420 à 710 nm | |
6,69 in | |
Logiciel compatible avec Windowstrade;, lampe de rechange, instructions, kit de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibondtrade; | |
19,6 cm | |
1 x 10, 1 x 33, 1 x 100 mm | |
7,7 kg | |
51,5 cm |
CE / RoHS / WEEE | |
Plus de 100 000 mesures | |
7,71 x 20,27 x 6,69 in (19,6 x 51,5 x 17 cm) | |
Halogène au tungstène | |
90/240 V | |
Carburants et cires | |
17 cm | |
7,71 in | |
Acier fabriqué texturé | |
16,9 lb | |
20,27 in |