Learn More
Solution tampon pH 1,00 à 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11444539 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11444539
Marque: Reagecon 101025
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
  • Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
  • Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçable NIST.
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Description Accuracy ± 0.02 pH units
pH 1.00
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en PEHD GL45