Learn More
Tampons de solution au millimètres pH 12,450, Hanna Instruments™
Code produit. 11697000
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 11697000
Marque: Hanna Instruments HI6124
Tampon millimétrique pour étalonnage du pH 12,450 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse, avec une précision de +/- 0,002 pH à 25 °C.
  • Tampon millimétrique pour étalonnage du pH 12,450 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
  • Conçu pour les clients qui ont besoin d’une résolution de 0,001 pour leurs mesures de pH
  • Fournis avec un certificat d’analyse
  • Précision de +/- 0,002 pH à 25 °C
  • Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque flacon
  • Fabriqué conformément aux normes ISO 3696/BS3978 
  • Utilise des sels de grande pureté, de l’eau déionisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A 
Spécification
Quantité 500 mL