Learn More
Solution tampon pH 3,776 DIN 19266 à 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Product Code. 15142077 Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15142077
Brand: Reagecon 103776
This item is not returnable. View return policy
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
  • Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
  • Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçable NIST.
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Specifications
Description Accuracy ± 0.010 pH units
pH 3.76 ±0.010
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en PEHD GL45