Learn More
Solution tampon pH 7,00 à 25 °C, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçable NIST.
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Spécification
| Description | Accuracy ± 0.01 pH units |
| pH | 7.00 ±0.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |