Learn More
Solution tampon de phosphate pH 7,4 selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11424779 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Code produit. 11424779
Marque: Reagecon 4004800
Solution tampon de phosphate testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
  • Solution tampon selon la pharmacopée européenne (EP)
  • Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçabilité NIST.
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Description Accuracy ± 0.02 pH units
À utiliser avec (application) Monographies de produits
pH 7.4 ±0.02
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en PEHD GL45