Learn More
pH Buffer Pouches, Oakton™
Code produit. 17967242
Click to view available options
pH:
4.01
10.00
Quantité:
20 Ea.
Oakton™ pH buffer pouches; package of 20 Economical pouches are accurate and convenient.±0.01 accuracy at 77°°F (25°°C)
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC potassium;2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Oakton pH buffer pouches
pH 4.01
Quantité 20 Ea.