Learn More
Solution tampon pH, Jenway™
Code produit. 11470579
Click to view available options
pH:
2
9.22
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11470579
Marque: Jenway 9023853
Protection et entretien des électrodes de pH
  • Solution de stockage pour électrodes de pH
  • Flacon de 500 ml
Spécification
pH 2
Quantité 500 mL