Learn More
Solution tampon, pH 4,00, rouge, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Niveaux de pH ± 0,02 :
- pH 4,03 — 0°C
- pH 4,02 — 10°C
- pH 4,00 — 20°C
- pH 4,00 — 25°C
- pH 4,00 — 30°C
- pH 4,00 — 40°C
- pH 4,00 — 50°C
- pH 4,00 — 60°C
- pH 4,00 — 70°C
- pH 4,00 — 80°C
- pH 4,00 — 90°C
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Rouge |
| Densité | 1.00g/mL |
| À utiliser avec (application) | Utilisation en laboratoire, mesures de pH |
| pH | 4.00 ±0.02 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Type de solution | Tampon pH |
| Formule | Citrate-NaCl-NaOH |
| Afficher plus |