Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH à étui rigide
Pour la mesure du potentiel des ions hydrogène. Les électrodes de pH à étui rigide Fisherbrand™ ont un corps en Teflon™.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Produit excellent pour les émulsions, les solutions, les tampons TRIS
- Électrolytes KCI 3M + AgCl
- Cône standard
- Gamme de pH de 0 à 14
- Plage de températures de 0° à 80°C
Spécification
BNC | |
Tête moulée et câble | |
Manchon | |
0°C à 80°C | |
12 mm |
Électrode pH | |
Ag/AgCl | |
0 à 14 | |
120 mm |