Learn More
Knick Elektronische™ pH-mètre Portavo 904X numérique Atex
Click to view available options
Points d’étalonnage (pH):
Étalonnage 1, 2 et 3 points
Description
- Unité de base pour la mesure mobile du pH pour les zones Atex (1 et 2)
- Le clavier à membrane lisse est durable et facile à nettoyer. Pas de dépôts collants ou croûtés.
- Un grand écran LC facile à lire avec une hauteur de caractères de 15 mm est fabriqué en verre naturel antireflet, résistant aux rayures et aux produits chimiques. Des icônes claires pour guider l’opérateur.
- Le carquois remplaçable et intégré protège le capteur. Transparent. Facile à retirer.
- Boîtier bleu et ergonomique résistant aux chocs et aux produits chimiques.
- Châssis étanche et moulé (protection IP 66)
- Le cache protège contre les saletés et les dommages.
- Le joint lamellaire très flexible peut être complètement replié.
- Le crochet de dépliage pour la suspension ou la position debout maintient les deux mains libres pour manipuler le capteur.
- Prises étanches robustes plaquées or.
- Sangle de transport fixée directement à l’instrument de mesure.
- Étalonnage à 1, 2 ou 3 points.
- Calimatic™ reconnaît automatiquement le bon tampon sur un ensemble de 8 tampons.
- Étalonnage manuel possible avec deux tampons quelconques.
Spécification
Spécification
| Comprend | Piles, Carquois d’électrode et 911 x sangle de transport de pH, Sans électrode |
| À utiliser avec (application) | Mesure mobile du pH pour les zones Atex (1 et 2) |
| Points d’étalonnage (pH) | Étalonnage 1, 2 et 3 points |
| Type d’affichage | LCD |
| Clavier | Clavier à membrane lisse |
| Modèle | 904X Atex |
| Type | pH-mètre mobile |