Learn More
Testo™ Kit de démarrage pH-mètre / thermomètre 206-pH1
Code produit. 10204632
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10204632
Marque: Testo™ 0563 2065
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Tout le nécessaire pour commencer à mesurer la température et la valeur de pH dans des liquides tels que l’eau potable ou l’eau de chauffage.
  • Idéal pour mesurer la valeur de pH des liquides
  • La mesure de la température est possible grâce à la sonde de température intégrée
  • Robuste et étanche grâce au boîtier de protection TopSafe™ avec IP68
  • Le kit contient des accessoires essentiels tels que des flacons de dosage d’étalonnage, un boîtier en aluminium, un bouchon de stockage, etc.
  • Compensation précise et rapide de la température
  • Sans entretien, étanche et insensible grâce au gel électrolytique
  • Membrane double paroi de la sonde de pH
  • Affichage simultané des mesures de pH et de température
Spécification
Description 2 mesures par seconde
Comprend Bouchon de stockage avec gel, 2 flacons d’étalonnage de 250 ml chacun, étui de protection de TopSafe™, support de ceinture/paroi, boîtier en aluminium
Précision (température) ±0,4°C
Précision (pH) ±0,02
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) 0°C à 60°C (court terme à 80°C max. 5 min)
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Indice IP IP-68
Dimensions (L x l x H) 197 x 33 x 20 mm
Poids (métrique) 69 g
Matériau Plastique ABS
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 60°C
Canaux 2
Type de batterie 1 x CR2032
Autonomie de la batterie 80 heures (Arrêt automatique après 10 min)