Learn More
Invitrogen™ Solution eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 570
Peut être utilisé pour marquer les cellules de plusieurs espèces par coloration immunohistochimique. La solution eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 570 est fournie sous forme de liquide congelé qui, lorsqu’il est décongelé, forme une solution mère 1000x pouvant être utilisée pour préparer une 1x solution de travail.
Marque: Invitrogen™ 41-6559-05
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Description
La phalloïdine est une toxine peptidique isolée du champignon Amanita phalloides. La phalloïdine se lie sélectivement à l’actine F et agit pour stabiliser les polymères d’actine en inhibant la dissociation des monomères d’actine depuis les extrémités du filament. Comme les polymères d’actine F composent le cytosquelette de presque toutes les cellules eucaryotes, les conjugués de phalloïdine peuvent être des sondes utiles pour visualiser la structure des cellules vivantes ou fixées à l’aide de la microscopie. La phalloïdine eFluor 570 peut être utilisée pour marquer des cellules de plusieurs espèces.
La phalloïdine eFluor 570 est fournie sous forme de liquide congelé. Pour préparer la solution mère 1000X, décongelez le flacon, ajoutez 30 μl de DMSO anhydre de haute qualité, mélangez et centrifugez brièvement. La solution qui en résulte (solution mère de DMSO à la phalloïdine) doit être séparée en aliquotes, protégée de la lumière et de l’humidité et conservée à -20°C. Pour préparer une solution de travail 1X de conjugué de phalloïdine, ajouter 1 μl de solution mère de DMSO à la phalloïdine 1000X à 1 ml de PBS contenant 1 % de BSA.
La coloration avec la phalloïdine eFluor 570 peut être effectuée en même temps que les anticorps conjugués aux fluorophores. Pour des résultats optimaux, visualisez les cellules colorées à la phalloïdine 1 heure après la coloration.
La phalloïdine est une toxine peptidique isolée du champignon Amanita phalloïdes. La phalloïdine lie sélectivement l’actine F et les fonctions pour stabiliser les polymères d’actine en inhibant la dissociation des monomères d’actine des extrémités du filament. Comme les polymères d’actine F composent le cytosquelette de presque toutes les cellules eucaryotes, les conjugués de phalloïdine peuvent être des sondes utiles pour visualiser la structure des cellules vivantes ou fixées à l’aide de la microscopie.
- La phalloïdine eFluor™ 570 est fournie sous forme de liquide congelé
- Pour préparer la solution mère 1000X, décongelez le flacon, ajoutez 30 μl de DMSO anhydre de haute qualité, mélangez et centrifugez brièvement
- La solution qui en résulte (solution mère de DMSO de phalloïdine) doit être aliquotée, protégée de la lumière et de l’humidité et stockée à −20°C
- Pour préparer une solution de travail 1X de conjugué à la phalloïdine, ajouter 1 μl de solution mère de DMSO de phalloïdine 1000X à 1 ml de PBS contenant 1 % de BSA
Recommended Storage
Store at ≤−20°C. Protect from light and moisture.
Spécification
Immunocytochimie, Coloration immunohistochimique, Microscopie | |
1000X | |
≤ -20°C. Protéger de la lumière et de l’humidité. | |
Liquide congelé |
300 dosages | |
Une toxine peptidique isolée du champignon Amanita phalloides | |
Solution de phalloïdine eFluor 570 |