Learn More
Köttermann Hotte d’aspiration avec support
Cette hotte d’aspiration avec support est conçue pour la manipulation de substances dangereuses dans les pharmacies et convient parfaitement au travail avec des préparations poussiéreuses ou des produits chimiques volatils.
Marque:  Köttermann 451-00025
Informations supplémentaires : Poids : 110.47370kg
Code produit. 17312189
  • 3131.13€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-09-2024
Description
  • Pour travailler en toute sécurité avec des préparations poussiéreuses et des produits chimiques volatils
  • Construction en acier durable avec un châssis en polyacrylique d’une seule pièce
  • Caractéristiques ergonomiques pour améliorer le flux de travail
  • Conception basse et compacte pour les petits laboratoires
Spécification
Spécification
Absence de ventilateur
Milieux de culture
230 V
640 x 900 x 1350 mm
Prise R.U.
115 kg