Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure PharMed™ BPT
Formulée pour résister aux contraintes du pompage péristaltique tout en fournissant la surface biocompatible avec les fluides requise pour les applications sensibles. La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed™ BPT est moins perméable aux gaz et aux vapeurs que les tubulures en silicone.
342.00€ - 356.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 10993, USP classe VI, FDA, NSA |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PharMed BPT |
Longueur totale (impériale) | 24.6 ft. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11985394
|
Saint Gobain Life Sciences
R6508-46BPT |
6,4 mm | 12,7 mm |
356.00€
7.50m |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12386859
|
Saint Gobain Life Sciences
R6516-46BPT |
12,7 mm | 19 mm |
342.00€
7.50m |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
- Faible spallation de particules
- Autoclavable et stérilisable
- Résistance à la température de -51 à 135°C
- Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
- Conforme aux critères de la norme USP de classe VI et de la FDA
- Idéale pour protéger les cultures cellulaires sensibles, la fermentation, la synthèse, la séparation, la purification et les systèmes de contrôle et de suivi des processus
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
24.6 ft. | |
1/8 in. | |
-75deg;C | |
135°C |
ISO 10993, USP classe VI, FDA, NSA | |
PharMed BPT | |
7,5 m | |
3,2 mm | |
Blanc crème |