Learn More
Motic™ Arrêt de phase 0,3 Ph0 (4X)
Utilisez le contraste de phase pour améliorer la visualisation des échantillons transparents. L’arrêt de phase Motic™ 0,3 Ph0 (4X) est un arrêt de lumière annulaire qui s’adapte à votre condenseur.
Marque: Motic™ 1101000202381
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Stimulez la discrimination par le contraste et les détails sans coloration ni fixation, permettant ainsi l’étude des cellules vivantes.
- Doit être adapté et aligné sur la plaque à phase de l’objectif.
Spécification
Anneau d’arrêt de phase | |
0,3 Ph0 (4X) | |
Microscope AE31E, objectif de phase 4X |