Learn More
Méthosulfate de phénazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé avec de l’acide ascorbique pour déterminer l’activité de l’oxyde nitrique réductase.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (100 g/l à20°C)
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker à –20°C
Il est utilisé avec de l’acide ascorbique pour déterminer l’activité de l’oxyde nitrique réductase.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (100 g/l à20°C)
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker à –20°C
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenazine methosulfate |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3898869 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. (100g/L at20°C) |
Poids de la formule | 306.34 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |