Learn More
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (125 :24 :1 Mélange, pH 4,3, liquide, Fisher BioReagents
Code produit. p-27592
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré/poison revêtu
Conditionnement:
100mL
400mL
Code produit. 10205113
Marque: Fisher BioReagents BP1754I100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
Ce mélange est utilisé pour purifier l’ARN total à partir de mélanges contenant de l’ARN, de l’ADN et des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Note relative au nom 125:24:1 Mixture
Merck Index 15, 7354
Pourcentage de pureté ≥99%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre ambré/poison revêtu
pH 4.3
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.