Learn More
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 Mélange, pH 5,2±0,3, Liq.), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
400 ml
Conditionnement:
400mL
Description
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Point d’ébullition | 96°C |
| Formule moléculaire | CHCl3 |
| Numéro MDL | MFCD00000826 |
| Merck Index | 15, 7354 |
| Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
| Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | trichlorométhane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Phenol, Chloroform,Isoamyl alcohol