Learn More
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10649273 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
2,5 l
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10649273
Marque: Thermo Scientific Acros 327110025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle dans le rapport 25:24:1 (v/v/v), numéro CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, est une solution utilisée dans la purification des acides nucléiques.
Phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24:1), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA à pH 8,0, C6H6O, numéro CAS-136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, 500 ml, jaune à orange, 1,2800 g/ml, aucun détecté, 94,11, biologie moléculaire, danger
Description générale
  • Cette solution contient un mélange de chloroforme pur, d’alcool isoamyle et de phénol saturé de Tris-EDTA, avec un pH stabilisé à 8,0
Applications
  • La solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle (25:24:1) est utilisée pour l’extraction des acides nucléiques, de l’ADN et de l’ARN
  • Lorsque des acides nucléiques sont extraits avec la solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle, une séparation des composants franche est obtenue. Les protéines présentes dans l’échantillon sont dénaturées et éliminées (collectées en phase organique ou en interphase), tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse. Le chloroforme dénature les protéines et facilite la séparation des phases aqueuses et organiques, et l’alcool isoamyle réduit la formation de mousse pendant l’extraction.
  • Il est également utilisé pour générer des cartographies peptidiques de minisatellites d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Couleur Jaune à orange
Note relative au nom DNase, RNase and Protease Free
CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
Formule moléculaire C6H6O
Numéro MDL MFCD00133763
Numéro UN 2927
Densité 1.2800g/mL
Merck Index 14, 7241
Poids de la formule 94.11
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.28
Traitement(s) Stabilized
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Quantité 2,5 l
Forme physique Solution