Learn More
Mélange de phénoliques A, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-Trichlorophénol | 88-06-2 | 2000μg/ml |
| Dichloro-2,4 phénol | 120-83-2 | 2000μg/ml |
| 2,4-Xylénol | 105-67-9 | 2000μg/ml |
| 2,4-Dinitrophénol | 51-28-5 | 2000μg/ml |
| 2-Chlorophénol | 95-57-8 | 2000μg/ml |
| 2-Nitrophénol | 88-75-5 | 2000μg/ml |
| 4,6-Dinitro-2-méthylphénol | 534-52-1 | 2000μg/ml |
| 4-Chloro-3-méthylphénol | 59-50-7 | 2000μg/ml |
| 4-Nitrophénol | 100-02-7 | 2000μg/ml |
| Pentachlorophénol | 87-86-5 | 2000μg/ml |
| Phénol | 108-95-2 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenolics Mix A |
| Note relative au nom | SW-846 Method 8040 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Method 8040 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | Isopropanol |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol, 2,4,6-trichlorophenol, 2-chlorophenol, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-dichl
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire