Learn More
Solution de phénolphtaléine à 0,2 % dans de l’alcool méthylé, pur, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500mL
2.5L
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
4764
CHEBI:34914
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
4764
CHEBI:34914
3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Forme physique Liquide
Conditionnement Flacon en verre ambré
Couleur Jaune
Quantité 2.5L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphthalein solution, 0.2% in IMS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenolphthalein