Learn More
Chlorhydrate de phényl(4-pipéridyl)méthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 225.72 |
Pourcentage de pureté | 97% |