Learn More
Phénylacétylène, 98 %, pur, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Acros 152461000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 536-74-3 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Phenylacetylene | |
0.9300g/mL | |
-44.8°C | |
31°C | |
Authentic | |
C6H5C≡CH | |
Flacon en verre | |
1.5470 to 1.5500 | |
100g | |
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N | |
C#CC1=CC=CC=C1 | |
102.14 | |
102.14 | |
98% |
536-74-3 | |
Incolore à jaune | |
142.0°C to 144.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
C8H6 | |
05,511 | |
15,391 | |
phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents | |
0.93 | |
Éthynylbenzène | |
10821 | |
Liquide | |
Pures |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche