Learn More
Acétal diéthylique de phénylpropiolaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384334
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11384334
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00872.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6142-95-6 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6142-95-6
Formule moléculaire C13H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00009238
Clé InChI DTEGZYXCDQFSBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl benzene, phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal, 3-phenylpropynal diethyl acetal, dehydrocinnamaldehyde-diethylacetal, benzene, 3,3-diethoxy-1-propynyl, propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal, 1,1-diethoxy-3-phenylprop-2-yne, acmc-1bh6o, propiolaldehyde, diethyl acetal
CID PubChem 64818
Nom IUPAC 3,3-diéthoxyprop-1-ynylbenzène
SMILES CCOC(OCC)C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal
Densité 0.991
Point d’ébullition 99°C to 100°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 5 g
Beilstein 2049715
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 98%