Learn More
Phénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409016
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11409016
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17901.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 694-53-1 | C6 H8 Si | 108.22 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Le contact avec l’eau libère un alcool inflammable. Soluble dans l’eau (le contact avec l’eau libère des gaz inflammables) et la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-53-1
Formule moléculaire C6 H8 Si
Poids moléculaire (g/mol) 108.22
Numéro MDL MFCD00013478
Clé InChI XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
CID PubChem 6327628
Nom IUPAC phénylsilicone
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Spécification
Point d’ébullition 120°C
Nom chimique ou matériau Phenylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN3399
Point d’éclair 7°C (45°F)
Informations sur la solubilité Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases),and most common organic solvents.
Poids de la formule 108.22
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.5105
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.88
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phenylsilane