Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (tamponné phosphate salin), pas de potassium, 10x
Code produit. 15423239
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15423239
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60465.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Aide à maintenir un pH constant
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 10 X
Forme physique Liquide
Quantité 1 l