Learn More
Comprimés PBS, saline dans un tampon phosphate, Fisher BioReagents™
Comprimés pour solution saline dans un tampon phosphate, numéro CAS-7647-14-5, 7447-40-7, 100 comprimés, transparents, gris, blancs, 5/8 po., 600 SEC max., ATTENTION !
Marque: Fisher Bioreagents BP2944-100
108.49 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 7447-40-7 Poids : 0.15000kg
Description
Comprimés pour solution saline dans un tampon phosphate, numéro CAS-7647-14-5, 7447-40-7, 100 comprimés, transparents, gris, blancs, 5/8 po., 600 SEC max., ATTENTION !
- Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon en utilisant la poudre Fisher BioReagents PBS.
- Éliminez les tracas de pesée et de mélange de composants individuels
- Un comprimé dissous dans 200 ml d’eau donne un tampon contenant du phosphate 0,01M, du Kcl 0,0027M et du NaCl 0,137M, pH 7,4 à 25°C
- Flacon contient 100 comprimés
- Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire
Spécification
Blanc | |
100 comprimés | |
7,2 à 7,6 |
Flacon poly | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
Solide |