Learn More
Solution de phosphate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphate |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | PO43- |
| Concentration | 1 g/L |
| Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
| Nom IUPAC | dihydrogènophosphate de sodium |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 100 mL |