missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-ATG13 (Ser355) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16631025
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16631025 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16631025 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5104572

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of Atg13 only when phosphorylated at Ser355.

Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. This process is negatively regulated by TOR (Target of rapamycin) through phosphorylation of autophagy protein ATG1. ATG13 forms a complex with ULK1 and ULK2, the mammalian homologs of ATG1, and with FIP200. This complex is a target of TOR phosphorylation under normal conditions; inhibition of TOR by rapamycin or leucine deprivation leads to dephosphorylation of ATG13, ULK1 and ULK2, which then leads to autophagy. Knockdown of ATG13 inhibits autophagosome formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-ATG13 (Ser355)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression ATG13
Numéro d’ordre du gène O75143, Q91YI1
Alias de gène 1110053A20Rik; Atg13; ATG13 autophagy related 13 homolog; autophagy related 13; autophagy-related protein 13; D2Ertd391e; FLJ20698; Harbi1; Harbi1l; harbinger transposase derived 1; KIAA0652; OTTHUMP00000233321; OTTHUMP00000233322; OTTHUMP00000233323; OTTHUMP00000233324; OTTHUMP00000233325; OTTHUMP00000233326; PARATARG8; RGD1310685
Symboles de gène(s) ATG13
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human ATG13(Accession O75143), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser355.
Méthode de purification Sequential Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 362164, 51897, 9776
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.