missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-beta Catenin (Ser33) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16674365
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16674365 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16674365 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA5104872

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Phospho-beta Catenin (Ser33) Polyclonal Antibody

Phospho-beta Catenin (Ser33) Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-beta Catenin (Ser33)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression CTNNB1
Numéro d’ordre du gène P35222, Q02248, Q9WU82
Alias de gène armadillo; armadillo homolog; Bcatenin; b-catenin; beta 1 88kDa; beta catenin; Betacatenin; beta-catenin; beta-catenin 1; Bfc; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin associated protein), beta 1; catenin (cadherin associated protein), beta 1, 88kDa; catenin (cadherin-associated protein) beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; catenin beta; catenin beta 1; catenin beta 1 L homeolog; Catenin beta1; Catenin beta-1; Catenin ß 1; Catenin ß1; Catnb; CHBCAT; CTNB1; CTNNB; ctnnb1; ctnnb1.L; ctnnb1-a; ctnnb1-b; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; id:ibd2058; Mesc; MRD19; NAP; NYD-SP19; OK/SW-cl.35; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; PRO2286; RP5-1118M15.1; wu:fb73e10; wu:fi81c06; wu:fk25h01; XELAEV_18031149mg; ß catenin; ßcatenin
Symboles de gène(s) CTNNB1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human CTNNB1(Accession P35222), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser33.
Méthode de purification Sequential Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 12387, 1499, 84353
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.