missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-Caldesmon (Ser759) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16684575
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16684575 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16684575 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5105975

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of Caldesmon only when phosphorylated at Ser759.

Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non muscle contraction. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which differ in their electrophorectic mobility and cellular distribution. The h caldesmon variant (120 - 150 kDa) is predominantly expressed in smooth muscle whereas l caldesmon (70 - 80 kDa) is found in non-muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-Caldesmon (Ser759)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Cald1
Numéro d’ordre du gène Q05682, Q62736
Alias de gène 4833423D12Rik; AI195384; AV071549; AW536160; C920027I18Rik; CAD; Cald1; Caldesmon; caldesmon 1; CDM; HCAD; H-CAD; h-caldesmon; LCAD; L-CAD; L-caldesmon; MGC21352; NAG22; Non-muscle caldesmon; OTTHUMP00000207950; OTTHUMP00000207953; OTTHUMP00000207954; OTTHUMP00000207955; OTTHUMP00000214473; smooth muscle caldesmon; testis secretory sperm-binding protein Li 227n
Symboles de gène(s) Cald1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human CALD1(Accession Q05682), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser759.
Méthode de purification Sequential chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 109624, 25687, 800
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.