missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-CRMP2 (Ser522) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15554491
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15554491 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15554491 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA537550

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control for Western blot is HUVEC cells.

Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-CRMP2 (Ser522)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression DPYSL2
Numéro d’ordre du gène Q16555
Alias de gène AI851130; collapsin response mediator protein 2; collapsin response mediator protein hCRMP-2; CRMP2; CRMP-2; DHPRP2; dihydropyrimidinase like 2; dihydropyrimidinase-like 2; dihydropyrimidinase-related protein 2; DPYL2; Dpysl2; DRP2; DRP-2; Musunc33; N2A3; Neural-specific protein NSP60; TOAD-64; turned on after division 64; turned on after division 64 kDa protein; turned on after division, 64 kDa protein; ULIP2; ULIP-2; unc-33-like phosphoprotein 2; Unknown (protein for MGC:137406)
Symboles de gène(s) DPYSL2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide sequence around phosphorylation site of Serine 522(K-T-S(p)-P-A) derived from Human CRMP-2.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1808
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.