missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-DAPK1 (Ser308) Monoclonal Antibody (DKPS308)
GREENER_CHOICE

Code produit 11594772
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
Conditionnement:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11594772 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11594772 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA124738

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

DAPK1 is a large, calmodulin-dependent kinase involved in gamma-interferon induced programmed cell death and is a potential tumor suppressor. DAPK1 is involved in multiple cellular signaling pathways that trigger cell survival, apoptosis, and authophagy. It regulates both type I apoptotic and type II autophagic cell death signal, depending on the cellular setting. Type I apoptotic cell death is caspase-dependent, type II authophagic cell death is caspase-independent. DAPK1 phosphorylates PIN1 resulting in inhibition of its catalytic activity, nuclear localization, and cellular function. It also phosphorylates TPM1, STX1A, PRKD1, BECN1, TSC2, RPS6, MYL9, and DAPK3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-DAPK1 (Ser308)
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone DKPS308
Concentration 2.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Expression DAPK1
Numéro d’ordre du gène P53355, Q80YE7
Alias de gène D13Ucla1; DAP kinase 1; DAPK; DAPK1; DAP-Kinase; death associated protein kinase 1; death-associated protein kinase 1; DKFZp781I035; OTTHUMP00000216193
Symboles de gène(s) DAPK1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Phosphopeptide corresponding to amino acids 303-312 (pSer308) of human DAP-kinase, conjugated to KLH.
Méthode de purification Purified
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1612, 69635
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.