missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-EEF2 (Thr56) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Code produit 15565011
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15565011 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15565011 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA538085

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the GTP-binding translation elongation factor family. This protein is an essential factor for protein synthesis. It promotes the GTP-dependent translocation of the nascent protein chain from the A-site to the P-site of the ribosome. This protein is completely inactivated by EF-2 kinase phosporylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-EEF2 (Thr56)
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression EEF2
Numéro d’ordre du gène P13639, P58252, P05197
Alias de gène EEF2, EF-2, EF2, Elongation factor 2
Symboles de gène(s) EEF2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phosphopeptide derived from human eEF2 around the phosphorylation site of Thr56 (R-F-TP-D-T)
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 13629, 1938, 29565
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.