missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-eIF2b epsilon (Ser539) Polyclonal Antibody

Code produit 10586263
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10586263 100 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10586263 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 44530G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-eIF2b epsilon (Ser539) Polyclonal Antibody for Western Blot

This gene encodes one of five subunits of eukaryotic translation initiation factor 2B, a GTP exchange factor for eukaryotic initiation factor 2 and an essential regulator for protein synthesis. Mutations in this gene and the genes encoding other EIF2B subunits have been associated with leukoencephalopathy with vanishing white matter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-eIF2b epsilon (Ser539)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
Expression Eif2b5
Numéro d’ordre du gène Q13144, Q64350, Q8CHW4
Alias de gène C81315; CACH; CLE; EIF-2B; eIF-2B GDP-GTP exchange factor subunit epsilon; EIF2B5; EIF2BE; EIF2Bepsilon; eukaryotic translation initiation factor 2B subunit epsilon; eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 epsilon; eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 epsilon, 82kDa; initiation factor eIF-2Be; LVWM; Translation initiation factor eIF-2B subunit epsilon
Symboles de gène(s) Eif2b5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of rat eIF2Be that contains serine 535 (corresponding to serine 539 in the human sequence).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 192234, 224045, 8893
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.