Learn More
Phospho-EIF4B (Ser422) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Code produit 30237352 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30237352 100 μL 100µL
30233936 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30237352 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 825501RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The Phospho-EIF4B (Ser422) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-EIF4B (Ser422). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-EIF4B (Ser422) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Antigène EIF4B (Ser422)
Applications Western Blot, ELISA
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 1K3
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) EIF-4B; PRO1843
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide
Méthode de purification Protein A purification
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1975
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 70-80 kDa
Type de produit Recombinant Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG