missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-ETS1 (Ser282) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Code produit 10595893
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10595893 100 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10595893 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 441109G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Ets-1 is a transcription factor involved in the regulation of genes required for extracellular matrix remodeling during metastasis of tumors. It is known to interact with the enhancer of urokinase like plasminogen activator, and promoters of stromelysin-1 and collagenase-1. It is absent from normal gastric mucosa but is expressed in 60% of gastric carcinoma and oral squamous cell carcinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-ETS1 (Ser282)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Expression ETS1
Numéro d’ordre du gène P13474, P14921, P27577, P41156
Alias de gène ETS-1, EWSR2, Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1, ets protein, p54, protein C-ets-1, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1
Symboles de gène(s) ETS1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of human ETS1 that contains serine 282.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2113, 23871, 24356, 396235
Espèces cibles Chicken, Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.