Learn More
Invitrogen™ Phospho-Ezrin/Radixin/Moesin (Thr567, Thr564, Thr558) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH05-73)

Description
Positive Control: HeLa starved for 3 hours then add 100 nM Calyculin A for 30 minutes cell lysate, NIH/3T3 starved for 24 hours then add 100 nM Calyculin A for 30 minutes cell lysate, C6 treated with 100 ng/mL Calyculin A for 1 hours cell lysate, mouse liver tissue, rat liver tissue. Tissue Specificity: Low tissue specificity. Subcellular Location: Cell membrane. Cell projection. Cytoplasm. Cytoskeleton. Membrane. Sequence Similarities: 100% Mouse/Rat. Predicted band size: 69 kDa.
Spécification
Spécification
| Antigène | Phospho-Ezrin/Radixin/Moesin (Thr567, Thr564, Thr558) |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | PSH05-73 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 0.1% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | Ezr |
| Numéro d’ordre du gène | O35763, P15311, P26038, P26040, P26041, P26043, P31977, P35241 |
| Alias de gène | AA516625; AW146364; C78546; CVIL; CVL; cytovillin; cytovillin 2; DFNB24; epididymis luminal protein 70; epididymis secretory protein Li 105; ESP10; EZR; Ezrin; HEL70; HEL-S-105; membrane-organizing extension spike protein; Moesin; MSN; p81; R75297; radixin; radixin isoform; RDX; VIL2; villin 2; villin 2 (ezrin); villin-2 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.