Learn More
Invitrogen™ Phospho-FAK (Tyr861) Polyclonal Antibody
Description
The antibody has been negatively preadsorbed using a non-phosphopeptide corresponding to the site of phosphorylation to remove antibody that is reactive with non-phosphorylated FAK. The final product is generated by affinity chromatography using a FAK-derived peptide that is phosphorylated at tyrosine 861. Primary chicken embryo fibroblasts (CEF) expressing FAK protein and plated on fibronectin, or A459 whole cell lysate was used as positive control. The target antigen, in western blotting, has an apparent MW of 125 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | Phospho-FAK (Tyr861) |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | PTK2 |
| Numéro d’ordre du gène | P34152, Q00944, Q05397 |
| Alias de gène | CG10023; CG10023-PA; CG10023-PB; CG10023-PC; CG10023-PD; CG10023-PF; CG10023-PG; CT28129; DFAK; DFak56; Dmel\CG10023; Dmel_CG10023; DmFAK; EC 2.7.10.2; Fadk; FADK 1; Fak; Fak1; Fak56; fak56D; FAK65D; Fak-PA; Fak-PB; Fak-PC; Fak-PD; Fak-PF; Fak-PG; FAK-related non-kinase polypeptide; focal adhesion kinase; Focal adhesion kinase 1; focal adhesion kinase homolog; focal adhesion kinase isoform FAK-Del33; focal adhesion kinase pp125FAK; focal adhesion kinase-related nonkinase; focal ashension kinase 1; FRNK; I79_019430; Kiaa4203; mKIAA4203; p125FAK; p41/p43FRNK; pFAK; pp125 PTK2; pp125FAK; PPP1R71; Protein phosphatase 1 regulatory subunit 71; protein phosphatase 1, regulatory subunit 71; protein tyrosine kinase 2; protein tyrosine kinase 2 L homeolog; protein-tyrosine kinase; protein-tyrosine kinase 2; PTK2; PTK2 protein tyrosine kinase 2; ptk2.L; tyrosine kinase; XELAEV_18032408mg; XPFAK |
| Symboles de gène(s) | PTK2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.