missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-GATA1 (Ser142) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15554521
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15554521 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15554521 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA537581

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control for Western blot is HL60 cells; suggested positive control for IHC is human breast carcinoma; suggested positive control for ICC/IF is Hela cells.

Transcriptional activator or repressor which probably serves as a general switch factor for erythroid development. It binds to DNA sites with the consensus sequence 5'-[AT]GATA[AG]-3' within regulatory regions of globin genes and of other genes expressed in erythroid cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-GATA1 (Ser142)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Gata1
Numéro d’ordre du gène P15976, P17679, P43429
Alias de gène eryf1; Erythroid transcription factor; erythroid transcription factor 1; GATA binding protein 1; GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1); GATA1; GATA-1; GATA-binding factor 1; GATA-binding protein 1; GATA-binding protein 1 (globin transcription factor 1); GF1; Gf-1; globin transcription factor 1; HGNC:4170; NFE1; NF-E1; NF-E1 DNA-binding protein; nuclear factor, erythroid 1; transcription factor GATA1; XLANP; XLTDA; XLTT
Symboles de gène(s) Gata1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide sequence around phosphorylation site of serine 142 (R-L-S(p)-P-D) derived from Human GATA1.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14460, 25172, 2623
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.